Läs mer
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952654 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12952654 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12952654 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P816120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorobiphenyl
Förpackning Ampoule(s)
CAS 434-90-2
Molekylformel C12F10
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Kvantitet 1 mL