Läs mer
Metabolite Decafluorotriphenylphosphine in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992654 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12992654 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12992654 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P816180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorotriphenylphosphine
Förpackning Ampoule(s)
CAS 5074-71-5
Molekylformel C18H5F10P
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)(phenyl)phosphane
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Kvantitet 1 mL