Läs mer
Dekafluortrifenylfosfin i DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936043 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936043 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F114071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorotriphenylphosphine
Förpackning Ampull
CAS 5074-71-5
Molekylformel C18H5F10P
Koncentration 500 μg/mL
InChI-nyckel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)-fenylfosfan
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Kvantitet 1 mL