Läs mer
Dekafluortrifenylfosfinoxid i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956133 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F119971
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorotriphenylphosphine oxyde
Förpackning Ampull
CAS 5074-71-5
Molekylformel C18H5F10P
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)-fenylfosfan
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Decafluorotriphenylphosphine oxyde 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .