missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metabolite Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 358731-29-0 |
| Molekylformel | C14H18O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI-nyckel | MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N |
| LEDER | CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC |
| IUPAC-namn | dipropyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Lösningsmedel eller matris | n-Nonane |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.318 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?