Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenz[a,h]acridine |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 226-36-8 |
| Molekylformel | C21H13N |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=C4C=CC5=CC=CC=C5C4=N3 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9183 |
| Visa mer |