Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo(a,e)pyrene |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 192-65-4 |
| Molekylformel | C24H14 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC(=C64)C=C3 |
| Lösningsmedel eller matris | Toluene |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.376 |
| PubChem CID | 9126 |
| Visa mer |