Läs mer
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12935294 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12935294 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12935294 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P816950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo(a,h)anthracene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Molekylformel C22H14
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
IUPAC-namn naphtho[1,2-b]phenanthrene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:35299