Läs mer
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12945294 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12945294 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12945294 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P816960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo(a,h)anthracene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Molekylformel C22H14
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
IUPAC-namn naphtho[1,2-b]phenanthrene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35299