Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo(a,j)acridine |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 224-42-0 |
| Molekylformel | C21H13N |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | ANUCHZVCBDOPOX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=NC4=C(C=C32)C5=CC=CC=C5C=C4 |
| Lösningsmedel eller matris | Toluene |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9177 |
| Visa mer |