Läs mer
Dibromklormetan i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12975304 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12975304 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12975304 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P817230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    506.88 SEK / 1ml
    Save 33.12 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromochloromethane
Förpackning Ampull(ar)
CAS 124-48-1
Molekylformel CHBr2Cl
Koncentration 100 μg/ml
InChI-nyckel GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(Cl)(Br)Br
IUPAC-namn dibrom(klor)metan
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 208.277
PubChem CID 31296
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34627
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 ML Metabolite Dibromochloromethane in Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibromochloromethane, methanol