Läs mer
Metabolite Dichlorvos in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12965444 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12965444 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12965444 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P819870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorvos
Förpackning Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Molekylformel C4H7Cl2O4P
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00036123
UN-nummer 1648
InChI-nyckel OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34690
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Dichlorvos,2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate 10ug/ml in in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .