Läs mer
Metabolite Dichlorvos D6 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12915454 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12915454 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12915454 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P819940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorvos D6
Förpackning Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Molekylformel C4H7Cl2O4P
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00036123
InChI-nyckel OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris n-Nonane
Molekylvikt (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34690