missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diklofop-metyl i aceton 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Produktkod. 12935344 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12935344 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12935344 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P817920

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diclofop-methyl
Förpackning Ampull(ar)
CAS 51338-27-3
Molekylformel C16H14Cl2O4
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1090
InChI-nyckel BACHBFVBHLGWSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C(=O)OC)OC1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn metyl-2-[4-(2,4-diklorfenoxi)fenoxi]propanoat
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 341.184
PubChem CID 39985
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:4510
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Diclofop-methyl 10ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.