missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dieldrin |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 60-57-1 |
| Molekylformel | C12H8Cl6O |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N |
| LEDER | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.895 |
| PubChem CID | 101820673 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
