Läs mer
Dimetenamid i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12935494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12935494 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12935494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P820870
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethenamid
Förpackning Ampull(ar)
CAS 87674-68-8
Molekylformel C12H18ClNO2S
Koncentration 100 μg/ml
InChI-nyckel JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CSC(=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl)C
IUPAC-namn 2-klor-N-(2,4-dimetyltiofen-3-yl)-N-(1-metoxipropan-2-yl)acetamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 275.791
PubChem CID 91744
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:83638
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metabolite Dimethenamid in Methanol 100µg/mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol