Läs mer
Diquat dibromidhydrat i vatten 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12926593 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926593 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12926593 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P822640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diquat dibromide hydrate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 6385-62-2
Molekylformel C12H14Br2N2O
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00211319
InChI-nyckel KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
IUPAC-namn 6,7-dihydrodipyrido[1,2-b
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Kvantitet 10 mL