Läs mer
Diquat dibromidhydrat i vatten 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12936593 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936593 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936593 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P822650
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diquat dibromide hydrate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 6385-62-2
Molekylformel C12H14Br2N2O
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00211319
InChI-nyckel KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
IUPAC-namn 7λ⁵,10λ⁵-diazatricyklo[8.4.0.0²,7]tetradeka-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-7,10-bis(ylium)hydratdibromid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Kvantitet 1 mL