Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endosulfan (alpha and beta) |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 115-29-7 |
| Molekylformel | C9H6Cl6O3S |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | RDYMFSUJUZBWLH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 3224 |
| Visa mer |