Läs mer
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936633 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12936633 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936633 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P823450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Endosulfan-total (sulfate)
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1031-07-8
Molekylformel C9H6Cl6O4S
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
LEDER C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 422.903
PubChem CID 71312398
Kvantitet 1 mL