missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endrin |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 72-20-8 |
| Molekylformel | C12H8Cl6O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1262 |
| InChI-nyckel | DFBKLUNHFCTMDC-WXTGYIQRSA-N |
| LEDER | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Iso-octane |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.895 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Endrin in Iso-octane (P823530)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?