Läs mer
Endrinketon i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976013 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12976013 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12976013 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Endrin ketone
Förpackning Ampull
CAS 53494-70-5
Molekylformel C12H8Cl6O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel IZHZFAQWVKBTSL-DNZAWBEXSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1C2C3C4C1C(=O)C2C5(C3(C(C4(C5Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 380.895
PubChem CID 131880538
Kvantitet 1 mL