missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethalfluralin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12917033 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12917033 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12917033 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P879970

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Förpackning Ampoule
CAS 55283-68-6
Analyt- eller komponentnamn Ethalfluralin
Molekylformel C13H14F3N3O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC(=C)C)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Element Ethalfluralin
IUPAC-namn N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 333.267
PubChem CID 41381
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81988
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.