Läs mer
Ethanol in water 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906663 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12906663 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12906663 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P823960
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Förpackning Ampoule(s)
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1145
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:16236