Läs mer
Metabolite Ethofumesate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956673 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956673 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P824250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethofumesate
Förpackning Ampoule(s)
CAS 26225-79-6
Molekylformel C13H18O5S
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055321
InChI-nyckel IRCMYGHHKLLGHV-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCOC1OC2=CC=C(OS(C)(=O)=O)C=C2C1(C)C
IUPAC-namn 2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanesulfonate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 286.34
PubChem CID 33360
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:83768