Läs mer
Etylacetat i etanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12946683 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12946683 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12946683 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P824400
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C
IUPAC-namn etylacetat
Lösningsmedel eller matris Ethanol
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:27750