Learn More
Etylbensen i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12986683 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
Unit Size:
10ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12986683 10 mL 10ml
1 options
Product Code. 12986683 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P824460
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 100-41-4
Molekylformel C8H10
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn etylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:16101
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Ethylbenzene 10ug/ml in methanol (purge & trap)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .