Learn More
Fipronil i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12995954 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
Unit Size:
10ml
Product Code. Kvantitet unitSize
12995954 10 mL 10ml
1 options
Product Code. 12995954 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P876150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Fipronil
Förpackning Ampull(ar)
CAS 120068-37-3
Molekylformel C12H4Cl2F6N4OS
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N2C(=C(C(=N2)C#N)S(=O)C(F)(F)F)N)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-amino-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]-4-(trifluormetylsulfinyl)pyrazol-3-karbonitril
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 437.141
PubChem CID 3352
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:83394
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Fipronil 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .