Läs mer
Fluazinam i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12995964 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12995964 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12995964 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P876250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluazinam
Förpackning Ampull(ar)
CAS 79622-59-6
Molekylformel C13H4Cl2F6N4O4
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00214168
InChI-nyckel UZCGKGPEKUCDTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1NC1=NC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-klor-N-[3-klor-2,6-dinitro-4-(trifluormetyl)fenyl]-5-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 465.09
PubChem CID 91731
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81843
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Fluazinam 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .