Läs mer
Fluoranten i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12956763 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12956763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P826190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoranthene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 206-44-0
Molekylformel C16H10
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00001184
InChI-nyckel GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
IUPAC-namn fluoranten
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 202.26
PubChem CID 9154
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:33083