Läs mer
Formaldehyd i vatten 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906813 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906813 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12906813 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P827080
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Förpackning Ampull(ar)
CAS 50-00-0
Molekylformel CH2O
Koncentration 10 μg/ml
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyd
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:16842