missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furathiocarb |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 65907-30-4 |
| Molekylformel | C18H26N2O5S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1648 |
| InChI-nyckel | HAWJXYBZNNRMNO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C2)(C)C |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[butoxycarbonyl(methyl)amino]sulfanyl-N-methylcarbamate |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Furathiocarb 1000 ug/ml in acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?