Läs mer
Glufosinat ammonium i vatten 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12905994 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12905994 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12905994 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P876460
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluphosinate ammonium
Förpackning Ampull(ar)
CAS 77182-82-2
Molekylformel C5H15N2O4P
Koncentration 100mu;g/mL
MDL-nummer MFCD00055562,MFCD00211362
InChI-nyckel ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
LEDER [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
IUPAC-namn ammonium-2-amino-4-[hydroxi(metyl)fosforyl]butanoat
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 198.16
PubChem CID 122130249
Kvantitet 1 mL