Läs mer
Glyfosat i vatten 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12926823 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926823 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12926823 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P827290
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1071-83-6
Molekylformel C3H8NO5P
Koncentration 10 μg/ml
MDL-nummer MFCD00055350
InChI-nyckel XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC-namn 2-[(fosfonometyl)amino]ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:27744