Läs mer
Glyphosate in water 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986043 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986043 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F114201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate
Förpackning Ampoule
CAS 1071-83-6
Molekylformel C3H8NO5P
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055350
InChI-nyckel XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC-namn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27744