Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptachlor-endo-epoxide |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 28044-83-9 |
| Molekylformel | C10H5Cl7O |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | ZXFXBSWRVIQKOD-WOBUKFROSA-N |
| LEDER | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.299 |
| PubChem CID | 71317194 |
| Visa mer |