Läs mer
Heptaklor-exo-epoxid i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12926853 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926853 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12926853 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P827990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptachlor-exo-epoxide
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1024-57-3
Molekylformel C10H5Cl7O
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N
LEDER C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 389.299
PubChem CID 94865622
Kvantitet 10 mL