Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptachlor |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 76-44-8 |
| Molekylformel | C10H5Cl7 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| InChI-nyckel | FRCCEHPWNOQAEU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(C2C1C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.3 |
| PubChem CID | 3589 |
| Visa mer |