Läs mer
Hexaklorbensen i n-nonan 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996863 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12996863 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996863 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P828310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexachlorobenzene 13C6
Förpackning Ampull(ar)
CAS 93952-14-8
Molekylformel C6Cl6
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklorbensen
Lösningsmedel eller matris n-Nonane
Molekylvikt (g/mol) 290.72
PubChem CID 12214812
Kvantitet 1 mL