Läs mer
Hexaklorcyklohexan (blandning av isomerer), i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexachlorocyclohexane (mix of isomers) |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 608-73-1 |
| Molekylformel | C6H6Cl6 |
| Koncentration | 100mu;g/mL |
| InChI-nyckel | JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.814 |
| Visa mer |