Läs mer
Imazetapyr i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12937043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12937043 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12937043 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P880090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Ampull
CAS 81335-77-5
Analyt- eller komponentnamn Imazethapyr
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1045200
Molekylformel C15H19N3O3
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Typ Mass Spectrometry Standard
LEDER CCC1=CN=C(C(=C1)C(=O)O)C2=NC(C(=O)N2)(C)C(C)C
Element Imazethapyr
IUPAC-namn 5-etyl-2-(4-metyl-5-oxo-4-propan-2-yl-lH-imidazol-2-yl)pyridin-3-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 289.335
PubChem CID 54740
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82022
Kvalitet Eu. Ph.