Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 193-39-5 |
| Molekylformel | C22H12 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.338 |
| PubChem CID | 9131 |
| Visa mer |