Läs mer
Metabolite Iprodione in Cyclohexane 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12949833 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949833 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12949833 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P829550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iprodione
Förpackning Ampoule(s)
CAS 36734-19-7
Molekylformel C13H13Cl2N3O3
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055353
UN-nummer 1145
InChI-nyckel ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N-(propan-2-yl)imidazolidine-1-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 330.17
PubChem CID 37517
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:28909
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Iprodione 10ug/ml in cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .