missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isodrin in Cyclohexane 10μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12909843 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12909843 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12909843 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P829690

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isodrin
Förpackning Ampoule(s)
CAS 465-73-6
Molekylformel C12H8Cl6
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1145
InChI-nyckel QBYJBZPUGVGKQQ-HSECHKQMSA-N
LEDER C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 364.896
PubChem CID 102090390
Kvantitet 10 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Isodrin 10ug/ml in cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.