Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isodrin |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 465-73-6 |
| Molekylformel | C12H8Cl6 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | QBYJBZPUGVGKQQ-HSECHKQMSA-N |
| LEDER | C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.896 |
| PubChem CID | 102090390 |
| Visa mer |