Läs mer
Isopropalin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12977043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12977043 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12977043 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P880130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Ampoule
CAS 33820-53-0
Analyt- eller komponentnamn Isopropalin
Molekylformel C15H23N3O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Element Isopropalin
IUPAC-namn 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylaniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82189
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 ML Metabolite Isopropalin in Methanol 100µg/mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol