Läs mer
Isoproturon D6 i n-Nonan 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12919853 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919853 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12919853 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P829860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoproturon D6
Förpackning Ampull(ar)
CAS 217487-17-7
Molekylformel C12H18N2O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N(C)C
IUPAC-namn 3-(4-propan-2-ylfenyl)-1,1-bis(trideuteriometyl)urea
Lösningsmedel eller matris n-Nonane
Molekylvikt (g/mol) 212.326
PubChem CID 16212190
Kvantitet 1 mL