Läs mer
Kresoxim-metyl i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12959863 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12959863 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12959863 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P830160
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kresoxim-methyl
Förpackning Ampull(ar)
CAS 143390-89-0
Molekylformel C18H19NO4
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel ZOTBXTZVPHCKPN-HTXNQAPBSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2C(=NOC)C(=O)OC
IUPAC-namn metyl (2E)-2-metoxiimino-2-[2-[(2-metylfenoxi)metyl]fenyl]acetat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 313.353
PubChem CID 6112114
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:2962
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Kresoxim-methyl 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .