Läs mer
MCPA in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12979873 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979873 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12979873 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P830580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MCPA
Förpackning Ampoule(s)
CAS 94-74-6
Molekylformel C9H9ClO3
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 200.618
PubChem CID 7204
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:50099
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution MCPA 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .