Läs mer
Mecoprop D3 i aceton 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12939893 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12939893 10 mL Ampull 1ml
1 options
Produktkod. 12939893 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P831020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mecoprop D3
Förpackning Ampull
Kvantitet 10 mL
CAS 352431-15-3
Molekylformel C10H11ClO3
UN-nummer 1090
Synonym mecoprop-d3, 2-4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy propanoic acid, mechlorprop-d3, isocarnox-d3, compitox-d3, rankotex-d3, morogal-d3, okultin mp-d3, celatox cmpp-d3, anicon b-d3
InChI-nyckel WNTGYJSOUMFZEP-QGZYMEECSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-klor-2,3,5-trideuterio-6-metylfenoxi)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 217.663
PubChem CID 45039684
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Mecoprop D3 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .